135984
Methyl 5-chlorovalerate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)