Merck
13282
Sigma-Aldrich
Benzyl chloromethyl ether
technical, ~60% (NMR)
Sinónimos:
(Chloromethoxymethyl)benzene, Benzyloxymethyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
1364034
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
~60% (NMR)
Formulario
liquid
impurezas
~10% formaldehyde dibenzylacetal
~25% benzyl chloride
índice de refracción
n20/D 1.527
bp
102 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clave InChI
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Acid protecting group; Introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P.A. Zoretic et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2962-2962 (1975)
D.S. Connor et al.
Organic Syntheses, 52, 16-16 (1972)