129259
2,3-Dimethyl-2-butene
98%
Sinónimos:
Tetramethylethylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
215 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
754 °F
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
73 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
densidad
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
Clave InChI
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?