Merck
127175
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylmethanediamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NCH2N(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
166-169 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN(CC)CN(CC)CC
InChI
1S/C9H22N2/c1-5-10(6-2)9-11(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
Clave InChI
UNEXJVCWJSHFNN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
N,N,N′,N′-Tetraethylmethanediamine has been used to study the tertiary amine catalytic activities in the reaction of phenyl isocyanate with 1-butanol in toluene.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tertiary Amine Catalysis of the Reaction of Phenyl Isocyanate with Alcohols.
BURKUS J
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 779-782 (1961)
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto