127132
2-Methylbenzylamine
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
densidad
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Clave InChI
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)