126535
2,6-Dimethylnaphthalene
99%
Sinónimos:
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?