125938
Dibutyl phosphite
96%
Sinónimos:
Butyl phosphite, Butyl phosphonate, Di-n-butyl hydrogen phosphite, Di-n-butyl phosphite, Dibutoxyphosphine oxide, Dibutyl hydrogen phosphite, Dibutyl phosphonate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
96%
impurezas
≤1% butanol
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?