125032
Chlorodiphenylmethane
98%
Sinónimos:
Benzhydryl chloride, Diphenylchloromethane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.595 (lit.)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clave InChI
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?