117277
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Sinónimos:
4-Bromophenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(BrC6H4)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
328.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clave InChI
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Bis-(4-bromophenyl)-ether has been used in the preparation of 4-[4′-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
M Mar Gómez-Alcántara et al.
Inorganic chemistry, 43(17), 5283-5293 (2004-08-18)
Commercial bis-(4-bromophenyl)-ether, [BrC(6)H(4)](2)-O, has been used to prepare 4-[4'-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester, [(CH(3)CH(2))(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O, (I) following a slight modification of the Michaelis-Arbuzov reaction. The acid hydrolysis of I gave 4-(4'-phosphonophenoxy)phenyl phosphonic acid, [H(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O (II), and both compounds have been characterized by