Merck
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
Sinónimos:
(E)-2-Hexene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1719020
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
263 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
473 °F
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
densidad
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Descripción general
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)