Merck
106879
Sigma-Aldrich
1,1′-Diacetylferrocene
97%
Sinónimos:
Bis(acetylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14FeO2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
122-128 °C
cadena SMILES
[Fe].CC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H7O.Fe/c2*1-6(8)7-4-2-3-5-7;/h2*2-5H,1H3;
Clave InChI
JNBIZDIDVCJECQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,1′-Diacetylferrocene is an organic compound used as a catalyst or ligand in certain cross-coupling reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yulia P Tupolova et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15592-15596 (2020-11-04)
Herein, we report the synthesis and magnetic properties of the Co(ii) coordination compound with the 1,1'-bis(1-((pyrid-2-ylmethylene)hydrazono)ethyl)ferrocene (L) ligand, having the general formula [CoLCl2]. The static magnetic data analysis supported by the CASSCF/NEVPT2 calculations revealed the presence of the triaxial magnetic
Formation of functionalized [3] ferrocenophane derivatives by an enamine condensation reaction
Knuppel S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 586, 218-222 (1999)