Merck
101605
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-iodobenzene
99%
Sinónimos:
p-Chloroiodobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
238.45
Beilstein/REAXYS Number:
1634414
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
226-227 °C (lit.)
mp
53-54 °C (lit.)
functional group
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI key
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)