Concentración de proteínas y cambio de tampones
La concentración de proteínas y el cambio de tampones se utilizan habitualmente en la purificación de anticuerpos y proteínas, en el bioprocesamiento y en el análisis proteómico. Las preparaciones de muestras de disoluciones macromoleculares como proteínas, enzimas, anticuerpos y virus producen a menudo grandes volúmenes de proteínas diluidas y otras biomoléculas en disoluciones tampón que son incompatibles con los procesos posteriores o con la detección. Después de la extracción de la muestra, las proteínas diluidas a menudo tienen que ser concentradas y clarificadas antes de su análisis o de su utilización.
Categorías destacadas
Unidades de ultrafiltración presurizada y mediante centrifugación para la concentración, desalación, cambio de tampones, separación y diafiltración de proteínas de muestras biológicas y medioambientales en preparación para las aplicaciones posteriores.
Más información sobre los tampones biológicos de gran pureza en varias formulaciones y formatos de envasado que proporcionan una estabilidad de la disolución y un control del pH superiores para sus aplicaciones de trabajo de bioprocesos.
Dializadores, unidades de ultrafiltración para centrífuga y unidades con agitación para intercambio de tampones...
Unidades de ultrafiltración centrífuga y presurizada para gran recuperación de proteínas concentradas...
Concentración de proteínas
Existen diversos métodos para la concentración de proteínas, entre ellos, la filtración con membranas de filtración porosas, la diálisis en disoluciones hiperosmóticas y la precipitación con o sin sal. La ultrafiltración proporciona un método cómodo en el que se utilizan membranas semipermeables para concentrar las proteínas a presión o fuerza centrífuga con desnaturalización, desactivación y degradación mínima de las proteínas. Utilizando esta técnica, el exceso de líquido atraviesa el filtro mientras que la proteína deseada es retenida, aumentando así la concentración proteica al disminuir el volumen de la muestra.
Enriquecimiento proteico
En el enriquecimiento proteico, se concentran grupos o tipos específicos de proteínas en una muestra biológica para su ulterior análisis. Los métodos de enriquecimiento de proteínas se utilizan para aislar proteínas poco abundantes y reducir la complejidad de la muestra. En el enriquecimiento se separan y concentran las proteínas deseadas para mejorar el análisis proteómico consecutivo. La ultrafiltración suele utilizarse en el enriquecimiento de proteínas para separar las clases de proteínas en función de su peso molecular.
Cambio de tampones y desalado
Las proteínas purificadas a menudo tienen que ser transferidas a un tampón adecuado para su posterior análisis. El cambio de tampones, el desalado y la eliminación de detergentes pueden llevarse a cabo utilizando métodos como:
- Diálisis: Moléculas permeables pequeñas como las sales, los detergentes, los disolventes y otras impurezas se eliminan en función de su capacidad para atravesar una membrana.
- Cromatografía en columna: Las sales se eliminan utilizando columnas de filtración en gel en las que se emplea la exclusión por tamaño para la separación .
- Diafiltración: Las sales, los detergentes y otras impurezas se eliminan en función de su tamaño molecular utilizando membranas de ultrafiltración porosas a presión o fuerza centrífuga.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
- Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
- Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
- For filtering large volumes of biological solutions, we manufacture specialized equipment including centrifugal filtering devices, discs, cells and solvents.
- Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
- Ver todo (8)
Protocolos relacionados
- Estas tablas le ayudarán a manejarse por la preparación de muchas disoluciones tampón comunes por pH y pKa. Elija un tampón con un intervalo de pH eficaz para su análisis específico.
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
- Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
- If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
- Ver todo (23)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]