Merck
Protéines Cas9 CRISPR et édition génomique
CRISPR/Cas9 est un outil d'édition génomique ciblée, initialement découvert chez la bactérie, constitué de deux éléments : un ARN guide (ARNg ou gRNA) et une nucléase Cas9.
LA SUITE ULTIME DE PROTÉINES Cas9 CRISPR ESSENTIELLES ET DE SERVICES
Les progrès de l'ingénierie génomique permettent aux chercheurs de réaliser des avancées scientifiques sans précédent, du traitement des maladies génétiques à la mise au point de cultures résistantes aux maladies. Nos protéines Cas9 CRISPR essentielles et nos outils fiables offrent un support complet à chaque étape de la recherche en édition génomique basée sur CRISPR, de l'échelle du laboratoire à des échelles plus importantes. Ciblez un seul gène à l'aide de nucléases à doigts de zinc (ZFN pour "Zinc Finger Nuclease") ou criblez l'ensemble du génome grâce à nos produits CRISPR entièrement personnalisables.
Pour des innovations incrémentales, jour après jour, choisissez les protéines Cas9 CRISPR et les outils d'édition génomique qui sont le fondement des grands travaux de recherche, et non la variable qui les compromettent.
Aperçu du contenu
La gamme Advanced Genomics de Sigma-Aldrich® vous propose la meilleure offre d'outils et de services d'ingénierie génomique pour maximiser votre potentiel de recherche. Que vous cherchiez à inactiver ("knock-out"), à remplacer ("knock-in"), à réprimer ("knock-down") ou à surexprimer vos cibles, notre offre complète d'outils et de services d'édition génomique CRISPR vous aider à faire passer vos recherches expérimentales à l'échelle supérieure. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Des protéines Cas9 haut de gamme
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics propose la protéine Cas9 en différents variants (type sauvage, à spécificité accrue, nickase, fusionnée à une GFP, sans activité catalytique) et formats (plasmide, lentivirus, protéine lyophilisée). Faites votre choix parmi la meilleure sélection de protéines Cas9 du marché pour répondre aux besoins de votre recherche. 
Des ARNg CRISPR garantis
Chaque ARN guide synthétique (ARNsg ou sgRNA pour "synthetic guide RNA"), chaque ARN CRISPR (crARN ou crRNA pour "crispr RNA") et chaque ARN transactivateur du crARN (tracrARN ou tracrRNA pour "trans-activating crispr RNA") SygRNA® est synthétisé selon notre procédé et avec nos réactifs brevetés, à partir de matériel de qualité supérieure. L'activité d'édition est assurée, quel que soit votre cible, le type de cellule ou l'application, et est soutenue par la garantie la plus complète du secteur.
Inhibition et activation CRISPR (méthodes CRISPRi et CRISPRa)
Approfondissez votre connaissance des réseaux biologiques complexes grâce aux banques d'activation et d'inhibition CRISPR de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics pour vos expériences de knock-down et de surexpression géniques. Les banques lentivirales CRISPRi et CRISPRa SAM à échantillons regroupés sont disponibles en version standard ou peuvent être personnalisées selon vos besoins.
Criblage CRISPR compatible avec les solutions 10x Genomics
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics propose les seuls pools lentiviraux certifiés compatibles avec les solutions 10x Genomics pour criblage CRISPR sur cellules isolées. Nos vecteurs lentiviraux sur mesure optimisés sont entièrement compatibles avec la solution Chromium Single Cell Gene Expression v3 et v3.1 (Next GEM) qui utilise la technologie Feature Barcode. 
À vos côtés pour vous aider
Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre expérience CRISPR ? Vous voulez être accompagné pour résoudre un problème ? Ou vous voulez tout simplement savoir comment appliquer l'édition génomique à vos recherches ? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics se tient à vos côtés.
Vous vous demandez si la méthode CRISPR est adaptée à vos besoins ? Contactez un expert de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Ressources produits apparentées
  • Article: Cas9-Mediated Recombineering Enhances Metabolic Production of Kdo2-Lipid A by E. coli
    In this article, we present an application of our novel E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red (λ-Red) homologous recombination (HR) vector system, which facilitates gene editing through the homology-directed repair (HDR) of double-stranded DNA breaks (DSBs) created by Cas9 endonuclease, using either ssDNA or dsDNA as an editing template.
  • CRISPR Use License Agreement
    This Product and its use are the subject of one or more of the following patents controlled by The Broad Institute, Inc. (BROAD), the Massachusetts Institute of Technology (MIT), or the President and Fellows of Harvard College (HARVARD): U.S. Patent Nos. 8,697,357; 8,771,945, and any substitutions, divisions, continuations, reissues, renewals, re-examinations or extensions, and corresponding foreign patent applications and patents.
  • Article: Ribonucleoprotein (RNP) Protocols Using Synthetic sgRNAs and Cas9 proteins
    Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
  • Article: Genome Editing in Plants with CRISPR/Cas9
    Zinc finger nucleases (ZFNs), were introduced by Sigma-Aldrich less than 8 years ago, but in that time the technology of targeted genome editing has advanced rapidly. Most recently, the discovery of the CRISPR/Cas9 pathway has accelerated interest in this field, opening up new possibilities for research and development.
  • eBook: Gene Editing 101
    Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…
  • Article: CRISPR Cas9 Protein Product Selection Guide
    A convenient CRISPR Cas9 protein selection guide to assist with your CRISPR RNP, lentivirus, mRNA, plasmids, vectors and control needs.
  • Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
    Our popular blue-white screening for colony selection technical resource hub, transfection reagent selection guide and protocols.
  • PCR Master Mix Calculator
    Ensure the success of your reactions at any scale with our handy PCR Master Mix Calculator resource tool.
  • Article: Introduction to Cell Transfection
    An overview on cell transfection vs transduction methods, our cell transfection reagent selection guide and protocols.
  • Protocol: Western Blotting
    Western blotting protocol that includes technical information supporting the following: Sample preparation, membrane transfer/tank transfer, transfer stack assembly, buffers, immunodetection, and a troubleshooting guide.