Clones ARNi individuels
Optimisez vos inactivations géniques avec les clones shARN MISSION®
L'obtention d'une extinction génique stable et durable distingue les vecteurs exprimant de petits ARN en épingle à cheveux (shARN ou shRNA) des autres techniques par interférence ARN (ARNi) et CRISPR. L'utilisation de ces vecteurs présente également des avantages évidents par rapport aux expériences d'invalidation de gène ("knock-out"). Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a créé, en collaboration avec les scientifiques du TRC (The RNAi Consortium, Broad Institute), la série de vecteurs et de clones la plus complète et la mieux validée du marché pour vos expériences d'interférence ARN. Tirez parti de notre expertise de calibre mondial dans le domaine de la fabrication à haut débit de vecteurs lentiviraux et la purification d'ADN pour gagner du temps et économiser des ressources. Les possibilités de personnalisation garantissent le respect de vos besoins expérimentaux, tout en offrant une couverture génomique sans égale.
Avec plus de 350 ans de leadership technologique, les produits de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offrent une expertise qui va bien au-delà du laboratoire : de la découverte de nouveaux traitements aux implications thérapeutiques.
Pour en savoir plus
Products
Réalisez des inactivations géniques fiables et performantes
En tant que fournisseur exclusif des collections TRC1.5 et TRC2 qui ont fait leurs preuves, nous proposons une offre complète de shARN MISSION® comprenant près de 200 000 vecteurs de shARN préclonés, ciblant plus de 20 000 gènes humains et murins. Cherchez facilement votre gène d'intérêt, consultez les données de validation et passez commande en quelques clics. Les clones shARN sont disponibles sous forme de collections de lentivirus, d'ADN plasmidiques ou de bactéries.
Chaque gène est représenté par plusieurs vecteurs ciblant différentes régions de sa séquence. Chaque shARN est cloné dans le vecteur lentiviral pLKO.1 et sa séquence est vérifiée pour assurer sa correspondance avec le gène cible. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics vous propose l'offre de criblage par shARN la plus complète et la plus fiable du marché pour les cibles et lignées cellulaires les plus exigeantes.
Des criblages par interférence ARN permettant d'inactiver l'expression génique à l'échelle pangénomique
Les cribles de génomique fonctionnelle font partie intégrante de la recherche de nouveaux traitements : ils permettent aux scientifiques de décortiquer les mécanismes qui sous-tendent les systèmes biologiques, les mécanismes impliqués et les maladies. L'étude de ces réseaux d'interactions moléculaires complexes nécessite des banques de shARN capables de réaliser une inactivation ("knock-down") fiable, durable et efficace. Envie d'en savoir plus sur les groupes de familles de gènes ou les banques ? Contactez-nous.
VECTEURS DE shARN ET TÉMOINS
Une expérience bien conçue commence par un choix judicieux du vecteur et des témoins. Parcourez notre catalogue de vecteurs et de témoins positifs et négatifs pour les collections TRC1.5 et TRC2, disponibles sous forme d'ADN plasmidiques ou de particules lentivirales pour la transduction. Cliquez ici pour en savoir plus sur les témoins pour shARN MISSION®. Cliquez ici pour en savoir plus sur les vecteurs MISSION®.
Clonage sur mesure
Que vous ayez besoin d'un vecteur à marqueur fluorescent (fluorophore), d'autres promoteurs ou de titres viraux plus élevés, notre collection a tout ce qu'il vous faut. Nos squelettes principaux sont les vecteurs pLKO.1-puro et TRC2-pLKO.5-puro conçus par le TRC. Ils peuvent être adaptés à vos besoins pour tous types d'expériences.
Envie de nous faire part d'un projet sur mesure ? Contactez un expert Sigma-Aldrich® Advanced Genomics dès aujourd'hui.
Garantie d'inactivation des shARN MISSION®
Les shARN de Sigma-Aldrich® sont garantis : lorsque vous achetez la quantité de clones lentiviraux indiquée sur la page du produit shARN pour votre gène d'intérêt (généralement 5 clones, bien que cette quantité soit variable), vous avez la garantie qu'au moins un des clones lentiviraux achetés inactivera le gène d'intérêt de plus de 70 %.
Cette garantie ne s'applique pas aux transfections transitoires d'ADN. L'application de la garantie est soumise à la mise en place de mesures de contrôle et au respect de conditions appropriées ainsi qu'à la fourniture de données justifiant que l'inactivation ("knock-down") n'a pas été efficace. Des données probantes appropriées peuvent inclure des données d'extinction génique obtenues par PCR quantitative, la comparaison des niveaux d'ARNm cible obtenus avec un shARN témoin positif et un shARN témoin négatif ou la démonstration que l'ARNm cible a été inactivé de 70 % ou plus. En raison de la variabilité de la demi-vie des anticorps et des protéines, nous ne sommes pas en mesure d'accepter les méthodes de détection utilisant des protéines. S'il ne reste plus de shARN pour le gène cible en question ou si tous les shARN ne parviennent pas à réprimer le gène cible de 70 % ou plus, nous vous remboursons le prix correspondant à la quantité de clones achetés.
À vos côtés pour vous aider
Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre expérience ? D'un vecteur sur mesure ou d'un titre viral élevé ? Vous voulez être accompagné pour résoudre un problème ? Ou vous voulez tout simplement savoir comment appliquer l'extinction génique par shARN à vos recherches ? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics se tient à vos côtés. Contactez un expert Sigma-Aldrich® Advanced Genomics dès aujourd'hui.
Ressources produits apparentées
- Getting Started with MISSION® shRNA
RNA interference and siRNAs for gene silencing in molecular biology studies.
- Next-Gen RNA Interference with MISSION® shRNA
RNAi technology advancements enable gene expression silencing through endogenous RNAi pathways, applicable across eukaryotes.
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
- Lentiviral Transduction Protocol
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.