Pipettes de laboratoire
Les pipettes de laboratoire, également appelées pipettes, sont des outils essentiels utilisés dans les laboratoires pour mesurer et transférer des liquides avec précision. Il s'agit de tubes gradués en verre ou en plastique utilisés pour la préparation d'échantillons, la sérologie, la culture cellulaire, l'étalonnage et la chimie. Elles dépendent de l'utilisation d'un distributeur de pipette, tel qu'une poire ou un contrôleur de pipette, pour aspirer le liquide afin de le mesurer et de le distribuer. Les pipettes en verre peuvent être réutilisables, permettent des mesures de haute précision et sont compatibles avec les solvants plus agressifs. Les pipettes en plastique évitent les problèmes de bris de verre et sont disponibles en polystyrène (associant une grande exactitude de mesure avec la commodité du plastique) ainsi qu'en polyéthylène et en polypropylène pour une résistance chimique plus large.
Pour en savoir plus
Products
Pipettes Pasteur
Les pipettes Pasteur, également appelées pipettes de transfert, pastettes ou compte-gouttes, sont couramment utilisées pour transférer de petits volumes de liquide, généralement inférieurs à 10 ml. Les pipettes Pasteur peuvent être en verre, nécessitant une poire séparée ou une tétine en caoutchouc pour remplir et distribuer le liquide, ou en polypropylène avec une poire intégrée. Elles sont disponibles avec ou sans graduations pour la mesure des liquides. Elles sont également idéales pour les tâches générales de laboratoire, telles que l'ajout de réactifs ou la réalisation de dilutions.
Les pipettes Pasteur en plastique sont couramment utilisées en biologie pour les milieux aqueux, mais elles ne supportent pas les solvants organiques tels que l'hexane ou l'acétone. Ces solvants dissolvent le plastique, les applications nécessitant des solvants doivent donc utiliser des pipettes Pasteur en verre. Elles sont difficiles à nettoyer et sont donc généralement éliminées comme des déchets présentant un risque biologique après chaque utilisation.
Pipettes sérologiques
Les pipettes sérologiques sont couramment utilisées pour mesurer et distribuer des quantités de liquide de l'ordre du millilitre. Elles sont disponibles en version stérile pour les procédures aseptiques de culture cellulaire ou en version non stérile pour la distribution au laboratoire en général.
Des tampons de coton sont disponibles pour éviter les débordements et se prémunir contre la contamination potentielle par des particules en suspension dans l'air ou des micro-organismes. Des pipettes à large pointe sont disponibles pour pipeter les liquides visqueux et les suspensions. Ces pipettes sont dotées de pointes plus larges, ce qui permet un pipetage plus fluide et réduit le risque de blocage ou d'écoulement irrégulier du liquide. Les pipettes sérologiques à large pointe sont particulièrement utiles pour les liquides visqueux, tels que les huiles, les gels ou les solutions à haute densité, car elles garantissent des transferts efficaces et fiables.
Pipettes d'aspiration
Les pipettes d'aspiration, également appelées pipettes aspirantes, sont utilisées pour prélever ou aspirer des liquides dans des récipients sans en mesurer le volume. Ces pipettes sont dotées d'une pointe conique ou effilée qui permet de contrôler l'aspiration et la distribution des liquides, et elles sont généralement utilisées en association avec un contrôleur de pipette.
Les pipettes d'aspiration sont couramment utilisées pour une grande variété d'applications, notamment le retrait d'un excédent de liquide, tel que les surnageants ou les solutions de déchets, des échantillons ou des récipients. Elles sont particulièrement utiles dans les procédures telles que la culture cellulaire, où un retrait précis des milieux ou des réactifs est nécessaire.
Elles sont généralement non graduées, dimensionnées en fonction du volume uniquement, disponibles avec ou sans bouchon, stériles ou non stériles, et fabriquées en plastique ou en verre.
Pipettes jaugées
Les pipettes jaugées, également appelées pipettes à poire, sont étalonnées pour mesurer une quantité fixe de liquide avec une grande précision. La pipette possède un réservoir plus large entre deux sections allongées et une seule marque de graduation pour aspirer un volume exact de liquide. L'étalonnage peut être défini comme "à contenir" pour le retrait de liquide ou "à distribuer" pour la distribution de liquide. Elles sont couramment utilisées en chimie analytique pour fabriquer des solutions de laboratoire à partir d'une solution mère et pour préparer des solutions pour le titrage.
Les pipettes jaugées sont disponibles en différents volumes, allant des microlitres aux millilitres, pour répondre aux différents besoins en matière de volume. Elles sont souvent fabriquées en verre de haute qualité pour assurer leur résistance aux produits chimiques et leur précision.
Pipettes Eppendorf
Depuis 1945, Eppendorf est un fournisseur de confiance d'instruments de laboratoire et de consommables de haute qualité pour la recherche en sciences de la vie et les tests cliniques. Grâce à leur engagement dans la recherche, le développement et un contrôle qualité rigoureux, les pipettes sérologiques stériles Eppendorf fournissent constamment des résultats précis et exacts.
Pipettes Corning®
Les pipettes Corning sont des outils de laboratoire fiables et précis, conçus pour une manipulation précise et efficace des liquides. Il en existe différents types, notamment des pipettes sérologiques, des micropipettes et des pipettes jaugées avec différents volumes pour répondre à différentes applications.