1699956
USP
Trypsin Bovine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
23,293 Da (for β-Trypsin)
Conditionnement
pkg of 30 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
- Chymotrypsin
- Chymotrypsin for Ophthalmic Solution
- Trypsin
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable