1617000
USP
D-sorbitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-glucitol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Famille d'API
sorbitol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
98-100 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Description générale
Application
It can be utilized to prepare standard and system suitability solutions for assay, with the help of Liquid chromatography in conjunction with a Refractive index detector according to following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Sorbitol Solution
- Sorbitol
- Noncrystallizing Sorbitol Solution
- Sorbitol Sorbitan Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable