Documents
260428
Sigma-Aldrich
3-Éthoxy-1,2-propanediol
98%
Synonyme(s) :
1-Éthyléther de glycérol, 3-Éthoxypropane-1,2-diol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
222 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LOSWWGJGSSQDKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 3-éthoxy-1,2-propanediol, aussi connu sous le nom de glycérol α-éthyléther, est principalement utilisé comme solvant dans diverses industries, notamment en pharmaceutique, en cosmétique et dans les revêtements. Il peut aussi servir de substrat dans la synthèse de phosphates cycliques utilisés dans les retardateurs de flamme.
Application
Le 3-éthoxy-1,2-propanediol (EGE) peut servir d'agent de réticulation dans le développement d'hydrogels de poly(glycidol) destinés à diverses applications biomédicales telles que l'ingénierie tissulaire et l'administration de médicaments. Il est aussi employé comme constituant potentiel d'un système de solvant biosourcé pour dissoudre ou transformer la nitrocellulose.
Le 3-éthoxy-1,2-propanediol peut être utilisé comme :
  • protecteur d'analytes dans l'analyse par chromatographie en phase gazeuse de pesticides.
  • substrat accepteur dans la réaction de glycosylation par la sucrose phosphorylase.
Il peut aussi servir de précurseur dans la réaction de Mitsunobu du N-hydroxy phthalimide avec du poly(glycidol) et la synthèse de 2-(3-éthoxy-2-hydroxypropoxy) isoindoline-1,3-dione.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Steven J Lehotay et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(5), 1468-1479 (2020-01-17)
In this study, sample processing of bulk commodities using an efficient one-step comminution procedure with liquid nitrogen (LN2) was devised and assessed in the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables. LN2 was added to the fresh samples from
Lucia Ivorra et al.
Chemosphere, 235, 662-669 (2019-07-06)
Uptake and depuration kinetics of 4,4'-dichlorobenzophenone (main metabolite of dicofol) in the edible clam Meretrix meretrix were evaluated through a mesocosm experiment. M. meretrix was exposed to different dicofol concentrations (environmental concentration, D1 = 50 ng/L; supra-environmental concentration, D2 = 500 ng/L) for 15 days, followed by
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of chromatography. A, 1015(1-2), 163-184 (2003-10-23)
A common problem in gas chromatography (GC) applications is the analyte losses and/or peak tailing due to undesired interactions with active sites in the inlet and column. Analytes that give poor peak shapes or degrade have higher detection limits, are
Jian Du et al.
Chemosphere, 167, 247-254 (2016-10-12)
Persistent organic pollutants in human milk (HM) at high levels are considered to be detrimental to the breastfed infant. To determine the pesticide concentration in HM, a pilot cross-sectional study of 40 Western Australian (WA) women was carried out. Gas
Lijun Han et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(20), 4986-4996 (2017-11-15)
In this study, analytical results were compared when using different approaches to bulk food sample comminution, consisting of a vertical chopper (Blixer) at room temperature and dry ice cryogenic conditions, followed by further subsample processing (20 g) using liquid nitrogen