Principaux documents
1547969
USP
Polysorbate 80
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
TWEEN® 80, Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Famille d'API
polysorbate
Poids mol.
Mw ~1309.66
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Le polysorbate 80 est un mélange d'esters partiels d'acides gras, essentiellement de l'acide oléique, avec du sorbitol et ses anhydrides éthoxylés, contenant environ 20 moles d'oxyde d'éthylène par mole de sorbitol et d'anhydrides de sorbitol.
Application
Cet étalon de référence de l'USP est destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Polysorbate 80
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5967-5967 (2020)