1491296
USP
Oxytocin identification
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Oxytocin monoacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxytocin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2H4O2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;1-2(3)4/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H3,(H,3,4)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-;/m0./s1
Clé InChI
DSZOEVVLZMNAEH-BXUJZNQYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Desmopressin Acetate
- Oxytocin
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable