1481204
USP
Oxaliplatine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)[éthanedioate(2--)-O,O’]platine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxaliplatin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
Clé InChI
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Description générale
Application
- Oxaliplatin Injection
- Oxaliplatin for Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable