1448990
USP
Myristic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
myristic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Point d'ébullition
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable