1434022
USP
Methylphenidate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride, Ritalinic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methylphenidate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.N1C(CCCC1)C(c2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
Clé InChI
SCUMDQFFZZGUQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Methylphenidate Hydrochloride
- Methylphenidate Hydrochloride Extended-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable