PHR8987
Methylphenidate Erythro Isomer
certified reference material
Synonyme(s) :
(RS)-Methyl 2-phenyl-2-[(SR)-piperidin-2-yl]acetate, hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1ML
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C