1329006
USP
Hydroxyprogesterone caproate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone caproate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydroxyprogesterone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCCC)C(C)=O
InChI
1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1
Clé InChI
DOMWKUIIPQCAJU-LJHIYBGHSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Hydroxyprogesterone Caproate Injection
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable