1285002
USP
Flurazepam hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Flurazepam dihydrochloride, 7-Chloro-1-(diethylamino)ethyl-5-(2-fluorophenyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flurazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C21H23ClFN3O.2ClH/c1-3-25(4-2)11-12-26-19-10-9-15(22)13-17(19)21(24-14-20(26)27)16-7-5-6-8-18(16)23;;/h5-10,13H,3-4,11-12,14H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
ZIIJJOPLRSCQNX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable