1182000
USP
Diacetylfluorescein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fluorescein diacetate, 3,6-Diacetoxyfluoran, Di-O-acetylfluorescein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diacetylfluorescein
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
200-203 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Fluorescein
- Fluorescein Sodium and Benoxinate Hydrochloride Ophthalmic Solution
- Fluorescein Sodium Ophthalmic Strips
- Fluorescein Sodium and Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution
- Fluorescein Injection
- Fluorescein Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable