1277037
USP
Fluorescein Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluorescein
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Clé InChI
KIEFFPFIBREPIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fluorescein Injection
- Fluorescein Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable