Documents
1134368
USP
Acide citrique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Numéro Beilstein :
782061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
citric acid
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
Fabricant/nom de marque
USP
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Pf
153-159 °C (lit.)
Solubilité
water: 383 g/L at 25 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Citric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Anhydrous Citric Acid
  • Citric Acid Monohydrate
  • Magnesium Carbonate, Citric Acid, and Potassium Citrate for Oral Solution
  • Monoglyceride Citrate
  • Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
  • Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Solution
  • Potassium Citrate Extended-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Magnesium Carbonate, Citric Acid, and Potassium Citrate for Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 2711-2711 (2018)
Monoglyceride Citrate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(6), 5891-5891 (2018)
Tricitrates Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 4504-4504 (2018)
Calcium Citrate Malate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 694-694 (2018)
Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(3), 5014-5014 (2020)