Principaux documents
8.18707
Sigma-Aldrich
Acide citrique
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Beilstein:
782061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-069-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pb
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
153-159 °C (lit.)
Solubilité
1330 g/L
Densité
1.665 g/cm3 at 18 °C
Masse volumique apparente
560 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable