Principaux documents
1131009
USP
Cholécalciférol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+)-Vitamine D3, 7-Déhydrocholestérol activé, 7-déhydrocholestérol activé, Cholécalciférol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.64
Beilstein:
2339331
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cholecalciferol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
83-86 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cholecalciferol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cholecalciferol Solution
  • Cholecalciferol Capsules
  • Cholecalciferol Tablets
  • Cholecalciferol Chewable Gels
  • Calcium with Vitamin D Tablets
  • Oil-Soluble Vitamins Preparation
Actions biochimiques/physiologiques
La vitamine D fonctionne à travers une récepteur qui fait partie de la famille des facteurs de transcription dépendant du ligand. Module la prolifération et la différentiation des cellules à la fois cancéreuses et normales. A des effets antiprolifératifs et anti-métastatiques sur les cellules cancéreuses de poumons, du colon et de la prostate. Les récepteurs activés de la vitamine D de l′intestin et des os maintiennent l′absorbance du calcium et l′homeostase.
La vitamine D agit en se liant sur un récepteur qui module la prolifération et la différenciation des cellules normales et malignes.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cholecalciferol
United States Pharmacopeia, 44(6), 985-985 (2020)
Cholecalciferol Tablets
United States Pharmacopeia, 43(2), 988-988 (2018)
Cholecalciferol Solution
United States Pharmacopeia, 987-987 (2013)
Frances C Bach et al.
Journal of cellular physiology, 229(12), 1999-2014 (2014-04-30)
The endocrine feedback loop between vitamin D3(1,25(OH)2D3) and parathyroid hormone (PTH) plays a central role in skeletal development. PTH-related protein (PTHrP) shares homology and its receptor (PTHR1) with PTH. The aim of this study was to investigate whether there is
Umon Agata et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 59(1), 29-36 (2013-03-29)
Low calcium (Ca) intake is the one of risk factors for both bone loss and medial elastocalcinosis in an estrogen deficiency state. To examine the effect of different amounts of Ca intake on the relationship between bone mass alteration and