E5750
Ergocalciferol
40,000,000 USP units/g
Synonyme(s) :
Ergocalciférol, Ergostérol irradié, « Ergostérol irradié »
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Activité spécifique
40,000,000 USP units/g
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
114-118 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Clé InChI
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Quantité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges