1036937
USP
p-Anisaldéhyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-méthoxybenzaldéhyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Famille d'API
mepyramine, anisaldehyde
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
248 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup