8.00028
Acetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.45 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
570 °C
Puissance
815 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-5.2 % (v/v)
Température de transition
flash point 105 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.025 - 1.028
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup