1019803
USP
Acide 4-aminobenzoïque
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
PABA, Vitamine Bx, Vitamine H1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aminobenzoic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
187-189 °C (lit.)
Densité
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Aminobenzoic Acid Gel
- Antipyrine and Benzocaine Otic Solution
- Benzocaine
- Benzocaine and Menthol Topical Aerosol®
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Gel
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
339.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
171 °C - closed cup