Principaux documents
8.22312
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid
≥99.0% (acidimetric)
Synonyme(s) :
4-Aminobenzoic acid, PABA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-753-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
4-Aminobenzoic acid, for synthesis
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
186-189 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of Yellow Fluorescence Carbon Dots: 4-Aminobenzoic acid is used to produce yellow fluorescence carbon dots, highlighting its application in vitamin B(12) detection and cell imaging (Zhao et al., 2023).
  • Enhanced Production of 4-Amino-3-Hydroxybenzoic Acid: 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase was engineered to convert glucose into 4-amino-3-hydroxybenzoic acid in Corynebacterium glutamicum, illustrating a biotechnological application of 4-Aminobenzoic acid (Nonaka et al., 2023).
  • Electrochemical Sensor Development: The compound was used to functionalize diazonium salt modified screen-printed graphene electrodes, creating a rapid diagnostic tool for detecting interleukin-6 (IL-6), relevant in sepsis diagnosis (Jesadabundit et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 188 °C
Identity (IR): passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
339.8 °F
Point d'éclair (°C)
171 °C