Principaux documents
PHL89899
Hulupinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4,5-Dihydroxy-2,2-bis(3-methyl-2-butenyl)- 4-cyclopentene-1,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Beilstein:
2124574
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C/CC1(C\C=C(\C)C)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9(2)5-7-15(8-6-10(3)4)13(18)11(16)12(17)14(15)19/h5-6,16-17H,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
KKNXLCGOZLVUHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable