103012
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clé InChI
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2