Principaux documents
PHL83896
Polygalic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Senegenic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H44O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@]([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@@](CC2)(C4=C([C@H]5[C@](CCC(C5)(C)C)(CC4)C(=O)O)CC3)C)(C[C@@H]1O)C)(C)C(=O)O
Clé InChI
VZRKWGPIZJDNHC-LUNVCWBOSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable