43191
Asiaticoside
analytical standard
Synonyme(s) :
Madecassol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC=C3C4[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]4(CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CCC5[C@](C)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@]25C)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8O[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C48H78O19/c1-20-10-13-48(15-14-46(6)23(29(48)21(20)2)8-9-28-44(4)16-24(51)39(60)45(5,19-50)27(44)11-12-47(28,46)7)43(61)67-42-36(58)33(55)31(53)26(65-42)18-62-40-37(59)34(56)38(25(17-49)64-40)66-41-35(57)32(54)30(52)22(3)63-41/h8,20-22,24-42,49-60H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22-,24-,25-,26-,27?,28-,29?,30+,31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,44+,45+,46-,47-,48+/m1/s1
Clé InChI
WYQVAPGDARQUBT-TZXSXNIFSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable