Principaux documents
PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Skullcapflavone I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.29
Beilstein:
1328749
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
Clé InChI
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable