Principaux documents
SMB00545
Sigma-Aldrich
Skullcapflavone II
≥90% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
5-hydroxy-2-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(C=C(C2=C(O)C=CC=C2OC)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1OC
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-7-5-6-9(20)13(11)12-8-10(21)14-15(22)17(24-2)19(26-4)18(25-3)16(14)27-12/h5-8,20,22H,1-4H3
Clé InChI
GMQFOKBGMKVUQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natrual product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable