Principaux documents
PHL83245
Morindin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Morindone 3-O-β-primeveroside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H28O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.49
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H28O14/c1-8-2-3-9-14(16(8)28)17(29)10-4-5-12(20(32)15(10)18(9)30)39-26-24(36)22(34)21(33)13(40-26)7-38-25-23(35)19(31)11(27)6-37-25/h2-5,11,13,19,21-28,31-36H,6-7H2,1H3/t11-,13-,19+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
Clé InChI
UVLAQGRQOILFBG-UHCLWRNRSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable