MAK558
Trypsin Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Niveau de qualité
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3