Documents
PHL80660
(+)-Fenchone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1S)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro Beilstein :
2206555
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
5-7 °C (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup