Principaux documents
PHL82541
(-)-Fenchone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Beilstein:
2042710
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
192-194 °C (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Clé InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
151.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.5 °C - closed cup