Principaux documents
ERMBC706
Wheat flour (pesticides)
certified reference material, ERM®
Synonyme(s) :
Wheat flour
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBC706
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission