BCR187
Natural milk powder (pesticides)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR187
BCR187
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDE, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDE, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable