Principaux documents
95711
Supelco
1,3,5-Trioxane
analytical standard
Synonyme(s) :
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Numéro Beilstein :
102769
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
777 °F
Limite d'explosivité
29 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
59-62 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Clé InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup